Läs mer
SB756050, MedChemExpress
Produktkod. 16424766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16424766 100 mg -
16413688 10 mg 10mg
16410077 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16424766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102016
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB756050
CAS 447410-57-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H28N2O8S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (299.65 mM)
LEDER O=S(N1CCN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC1)(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 500.59
Formel vikt 500.59
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism