Läs mer
Tocris Bioscience™ sBADA
Produktkod. 18776836
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18776836 1 mg
1 options
Produktkod. 18776836 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7860/1
Green fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in bacteria
sBADA is a green sulfonated BODIPY-FL 3-amino-D-alanine (sBADA) or fluorescent D-amino acid (FFDA). Labels peptidoglycans in live bacteria. Sulfonated form of BADA with increased hydrophilicity and thermostability. Excitation/emission λ ∽490/510 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Amino-3-(3-(5,5-difluoro-7,9-dimethyl-2-sulfo-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-3-yl)propanamido)propanoic acid
CAS 2376838-11-6
Kvantitet 1 mg
Mål Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
Molekylformel C17H21BF2N4O6S
Renhet 0.95