Läs mer
SBC-115076, MedChemExpress
Beskrivning
SBC-115076 is a potent proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. PCSK9 is a proprotein convertase, which plays a crucial role in LDL receptor metabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SBC-115076 |
| CAS | 489415-96-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H33N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.53 mM) |
| LEDER | O=C1N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=NC=C3)C(C(C4=CC=C(OCC5=CC=CC=C5)C(C)=C4)=O)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.61 |
| Formel vikt | 527.61 |
| Visa mer |