Läs mer
SBE13 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16442447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16442447 50 mg -
16406338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15158
MedChemExpress SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM; SBE13 Hydrochloride poorly inhibits Plk2 (IC50>66 μM) or Plk3 (IC50=875 nM).
SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SBE13 Hydrochloride
CAS 1052532-15-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28Cl2N2O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.59 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (10.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(CCNCC2=CC=C(OCC3=CC=C(Cl)N=C3)C(OC)=C2)C=C1OC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 479.4
Formel vikt 479.4
Procent renhet 98.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease