Läs mer
SBI-0206965, MedChemExpress
Beskrivning
SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SBI-0206965 |
| CAS | 1884220-36-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21BrN4O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.37 mM) |
| LEDER | CNC(C1=CC=CC=C1OC2=NC(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=NC=C2Br)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.32 |
| Formel vikt | 489.32 |
| Visa mer |