Läs mer
SBI-0640756, MedChemExpress
Produktkod. 16490316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490316 2 mg -
16477808 10 mg -
16463656 25 mg -
16433767 50 mg -
16410278 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19560
MedChemExpress SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.
SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SBI-0640756
Fysisk form Solid
CAS 1821280-29-8
Färg Yellow
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H14ClFN2O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym SBI-756
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.23 mM)
LEDER O=C1C(C(/C=C/C2=CC(F)=CN=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1
Molekylvikt (g/mol) 404.82
Formel vikt 404.82
Procent renhet 99.76%