Läs mer
SBI-115, MedChemExpress
Produktkod. 16480797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16480797 50 mg -
16477207 5 mg -
16475356 100 mg 100mg
16464488 10 mg -
16413116 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111534
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SBI-115
CAS 882366-16-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13ClN2O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (440.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC(S(=O)(CC)=O)=NC=C1Cl)OC2=CC=CC(C)=C2
Molekylvikt (g/mol) 340.78
Formel vikt 340.78
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation