Läs mer
Tocris Bioscience™ SC 19220
Beskrivning
Selective EP1 receptor antagonist (IC50 = 6.7 μM for inhibition of [3H]-PGE2 binding to EP1 transfected COS cells).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SC 19220 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 331.76 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.756 |