Läs mer
Cole-Parmer™ SC-200-seriens provkoncentratorer
Beskrivning
- Variabel nålposition passar olika Dri-Block™ skär
- Liten storlek gör den idealisk för användning under ett dragskåp
- Nålar, block och blockvärmare säljs separat
- Koncentrator blåser en inert gas över ytan på dina prover via nålar av rostfritt stål (ingår ej).
- Blåst gas i kombination med värmen från värmaren ger idealiska förhållanden för snabb och effektiv avdunstning.
- Sätt in nålar i ett silikonmembran i valfri konfiguration.
- Fullt justerbar gasbehållare ger exakt höjdkontroll.
- Maximalt vertikalt färdavstånd är 32 cm.
- Max gasförbrukning är 15 l/min.
- Beställ PTFE-belagda nålar för användning med frätande prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | SC-200 |
| Beskrivning | För rör |
| För användning med (utrustning) | Dri-Block™ Insatser |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?