Läs mer
Cole-Parmer™ SC-200-seriens provkoncentratorer
Produktkod. 17996082
Change view
Beskrivning:
För 96-brunnars plattor
För rör
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17996082 För 96-brunnars plattor
17986082 För rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17996082 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3662043
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Koncentrera snabbt flera prover i ett block samtidigt.
  • Variabel nålposition passar olika Dri-Block™ skär
  • Liten storlek gör den idealisk för användning under ett dragskåp
  • Nålar, block och blockvärmare säljs separat
  • Koncentrator blåser en inert gas över ytan på dina prover via nålar av rostfritt stål (ingår ej).
  • Blåst gas i kombination med värmen från värmaren ger idealiska förhållanden för snabb och effektiv avdunstning.
  • Sätt in nålar i ett silikonmembran i valfri konfiguration.
  • Fullt justerbar gasbehållare ger exakt höjdkontroll.
  • Maximalt vertikalt färdavstånd är 32 cm.
  • Max gasförbrukning är 15 l/min.
  • Beställ PTFE-belagda nålar för användning med frätande prover.
Specifikationer
Modell SC-200
Beskrivning För 96-brunnars plattor
För användning med (utrustning) Dri-Block™ Insatser