Läs mer
Cole-Parmer™ SC-200-seriens provkoncentratorer
Produktkod. p-200009626
Beskrivning:
För 96-brunnars plattor
För rör
Produktkod. 17986082
Brand: Cole-Parmer™ 3662042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koncentrera snabbt flera prover i ett block samtidigt.
  • Variabel nålposition passar olika Dri-Block™ skär
  • Liten storlek gör den idealisk för användning under ett dragskåp
  • Nålar, block och blockvärmare säljs separat
  • Koncentrator blåser en inert gas över ytan på dina prover via nålar av rostfritt stål (ingår ej).
  • Blåst gas i kombination med värmen från värmaren ger idealiska förhållanden för snabb och effektiv avdunstning.
  • Sätt in nålar i ett silikonmembran i valfri konfiguration.
  • Fullt justerbar gasbehållare ger exakt höjdkontroll.
  • Maximalt vertikalt färdavstånd är 32 cm.
  • Max gasförbrukning är 15 l/min.
  • Beställ PTFE-belagda nålar för användning med frätande prover.
Specifications
Modell SC-200
Beskrivning För rör
För användning med (utrustning) Dri-Block™ Insatser