Läs mer
Tocris Bioscience™ SC 51322
Beskrivning
Potent EP1 prostanoid receptor antagonist (Ki = 13.8 nM). Displays analgesic properties in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SC 51322 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 457.93 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.929 |