Läs mer
SC-514, MedChemExpress
Produktkod. 16432017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432017 50 mg
16425868 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16432017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SC-514 is a selective IKK-2 inhibitor (IC50=11.2 μM), which does not inhibit other IKK isoforms or other serine-threonine and tyrosine kinases.
SC-514 is a selective IKK-2 inhibitor (IC50=11.2 μM), which does not inhibit other IKK isoforms or other serine-threonine and tyrosine kinases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SC-514
Fysisk form Solid
CAS 354812-17-2
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8N2OS2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GK 01140
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (445.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(N)C=C(C2=CSC=C2)S1)N
Molekylvikt (g/mol) 224.3
Formel vikt 224.3
Procent renhet 99.78%