Läs mer
SC-560, MedChemExpress
Produktkod. 16498158
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498158 10 mg -
16433766 25 mg -
16430618 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498158 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY59105
MedChemExpress SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.
SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SC-560
CAS 188817-13-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12ClF3N2O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (283.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 352.74
Formel vikt 352.74
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death