Läs mer
SC-58125, TRC
Produktkod. 30410433
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30410433 10 mg
1 options
Produktkod. 30410433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS19991510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SC-58125
CAS 162054-19-5
Molekylformel C17 H12 F4 N2 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-(4-Fluorophenyl)-1-(4-methylsulfonylphenyl)-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, SC 58125
InChI formel InChI=1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-(4-fluorophenyl)-1-(4-methylsulfonylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Molekylvikt (g/mol) 384.35
Formel vikt 384.0556