Läs mer
Thermo Scientific™ SC100 cirkulatorer
Produktkod. 10609325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
SC100
SC100 med klämma
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Frekvens unitSize
10609325 SC100 med klämma 230 V 50 Hz Varje
16257411 SC100 230 V 50 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1520011
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en temperatur från 13° till 100 °C med cirkulatorn, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika tillämpningskrav.
Håll en temperatur från 13° till °100 C med Thermo Scientific™ SC100 cirkulator, en av grundmodellerna i denna generation av termostater av överlägsen kvalitet. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och lättanvända inställningar för pekplattan, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen efter dina specifika tillämpningsbehov.
Designad för enkel användning och energieffektivitet med kraftfull pump- och värmekapacitet för tillämpningar med sluten cykel.
  • Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
  • 5 programmerbara börvärden för temperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
  • Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
  • Tre språk (engelska, tyska, franska)
  • Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan °C—°F—°K
  • Akustiskt och optiskt larm
  • Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar:
8 mm och 12 mm slang hullingar med klämma (endast – 0016, -0018,– 0011), pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med klämma; 230 V/50 Hz
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL, RoHS
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde 28 °C till 100 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Modell SC100 med klämma
Säkerhetsklass 1/NFL
Temperatur (metrisk) Max 100 °C
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Mått (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tum (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 5,4 tum
Bredd (metrisk) 13.8 cm
Höjd (engelska) 13,2 tum
Höjd (metrisk) 33.6 cm
Vikt (engelska) 3.3 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz