Läs mer
Thermo Scientific™ SC100 cirkulatorer
Produktkod. 16257411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
SC100
SC100 med klämma
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16257411
Brand: Thermo Scientific™ 1520001B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en temperatur från 13° till 100 °C med cirkulatorn, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika tillämpningskrav.
Håll en temperatur från 13° till °100 C med Thermo Scientific™ SC100 cirkulator, en av grundmodellerna i denna generation av termostater av överlägsen kvalitet. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och lättanvända inställningar för pekplattan, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen efter dina specifika tillämpningsbehov.
Designad för enkel användning och energieffektivitet med kraftfull pump- och värmekapacitet för tillämpningar med sluten cykel.
  • Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
  • 5 programmerbara börvärden för temperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
  • Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
  • Tre språk (engelska, tyska, franska)
  • Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan °C—°F—°K
  • Akustiskt och optiskt larm
  • Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar:
8 mm och 12 mm slang hullingar med klämma (endast – 0016, -0018,– 0011), pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 230V/50Hz
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL, RoHS
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C till 100 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Modell SC100
Säkerhetsklass 1/NFL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Mått (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tum (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 5,4 tum
Bredd (metrisk) 13.8 cm
Höjd (engelska) 13,2 tum
Höjd (metrisk) 33.6 cm
Vikt (engelska) 3.3 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz