Läs mer
Thermo Scientific™ SC150 Immersion Cirkulatorer
Product Code. 10404150 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modell:
SC150
SC150 med klämma
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Spänning Frekvens unitSize
10404150 SC150 230 V 50 Hz Varje
10743267 SC150 med klämma 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10404150 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1530001B
Håll temperaturen från -28° till +°150 C, med SC150 Immersion —Circulators en grundmodell i en ny generation termostater av överlägsen kvalitet.
Håll temperaturen från 13° till 150 °C, med Thermo Scientific™ SC150 Immersion Cirkulatorer. Denna grundmodell i den nya generationen av termostater av överlägsen kvalitet har en förbättrad digital display –och –lättanvända pekplattainställningar. Justera enkelt temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
Designad för enkel användning och energieffektivitet med kraftfull pump- och värmekapacitet för tillämpningar med sluten cykel.
  • Max. temperatur: 150 °C
  • Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
  • Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
  • USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
  • 5 programmerbara börvärden för temperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
  • Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
  • Tre språk (engelska, tyska, franska)
  • Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
  • Akustiskt och optiskt larm
  • Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 mm och 12 mm slanghullingar med klämma (– 0016,– 0018,– Endast 0011), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 230V/50Hz
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikationer USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C till 150 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Modell SC150
Säkerhetsklass 3/FL
Temperatur (metrisk) Max 150 °C
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Mått (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tum (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 5,4 tum
Bredd (metrisk) 13.8 cm
Höjd (engelska) 13,2 tum
Höjd (metrisk) 33.6 cm
Vikt (engelska) 3.3 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz