Learn More
Beschreibung
Håll temperaturen från 13° till 150 °C, med Thermo Scientific™ SC150 Immersion Cirkulatorer. Denna grundmodell i den nya generationen av termostater av överlägsen kvalitet har en förbättrad digital display –och –lättanvända pekplattainställningar. Justera enkelt temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
- Max. temperatur: 150 °C
- Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
- Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
- USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
- Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
- 5 programmerbara börvärden för temperaturer
- RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
- Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
- Tre språk (engelska, tyska, franska)
- Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
- Akustiskt och optiskt larm
- Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 mm och 12 mm slanghullingar med klämma (– 0016,– 0018,– Endast 0011), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Med klämma; 230 V/50 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA, UL, RoHS |
| Kommunikationer | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Temperaturområde | 13 °C till 150 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW/1.2 kW |
| Max. Tryck | 300 mbar/4,35 psi |
| Modell | SC150 med klämma |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | 0,02 °C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.