Läs mer
Thermo Scientific™ SC150L cirkulationspumpar
Produktkod. 10359727 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
SC150L med klämma
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10359727
Brand: Thermo Scientific™ 1540011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håll temperaturer upp till +150 °C med denna överlägsna termostat som har ett ökat nedsänkningsdjup för att rymma större eller djupare bad.
Håll temperaturen upp till +150 °C, samtidigt som du ökar nedsänkningsdjupet för att rymma större eller djupare bad. De Thermo Scientific™ SC150L Immersion Circulator, en av grundmodellerna i den nya generationen av termostater av överlägsen kvalitet, har en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplattainställningar, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
  • Max. temperatur: 150 °C
  • Ökat nedsänkningsdjup för att rymma större eller djupare bad
  • Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
  • Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
  • USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
  • Fem programmerbara börvärdestemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
  • Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
  • Tre språk (engelska, tyska, franska)
  • Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
  • Akustiskt och optiskt larm
  • Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 och 12 mm slanghullingar med klämma (– 0016,– 0018,– Endast 0011), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med klämma; 230 V/50 Hz
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikationer USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C till 150 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Modell SC150L med klämma
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Mått (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 15,1 tum. (19,9 x 13,8 x 38,4 cm)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 5,4 tum
Bredd (metrisk) 13.8 cm
Höjd (engelska) 15,1 tum.
Höjd (metrisk) 38.4 cm
Vikt (engelska) 3.3 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz