Läs mer
Thermo Scientific™ SC150L cirkulationspumpar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Håll temperaturen upp till +150 °C, samtidigt som du ökar nedsänkningsdjupet för att rymma större eller djupare bad. De Thermo Scientific™ SC150L Immersion Circulator, en av grundmodellerna i den nya generationen av termostater av överlägsen kvalitet, har en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplattainställningar, vilket gör att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
- Max. temperatur: 150 °C
- Ökat nedsänkningsdjup för att rymma större eller djupare bad
- Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
- Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
- USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
- Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
- Fem programmerbara börvärdestemperaturer
- RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
- Två nivåer av pumphastighetsjustering för att öka flödet eller badomrörning
- Tre språk (engelska, tyska, franska)
- Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
- Akustiskt och optiskt larm
- Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 och 12 mm slanghullingar med klämma (– 0016,– 0018,– Endast 0011), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med klämma; 230 V/50 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA, UL, RoHS |
| Kommunikationer | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Temperaturområde | 13 °C till 150 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW/1.2 kW |
| Max. Tryck | 300 mbar/4,35 psi |
| Modell | SC150L med klämma |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | 0,02 °C |
| Visa mer |