Läs mer
SC57666, MedChemExpress
Produktkod. 16483169
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483169 1 mg
16442388 5 mg
16440189 10 mg
16430706 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483169 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00129
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SC57666
CAS 158959-32-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17FO2S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 316.39
Formel vikt 316.39
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation