Läs mer
SC79, MedChemExpress
Produktkod. 16467618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467618 10 mg -
16460088 5 mg 5mg
16423637 50 mg -
16421286 200 mg -
16417536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18749
MedChemExpress SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SC79
CAS 305834-79-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17ClN2O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (274.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C(C#N)C1C(C(OCC)=O)=C(N)OC2=CC=C(Cl)C=C12
Molekylvikt (g/mol) 364.78
Formel vikt 364.78
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease