Läs mer
Scabertopin, MedChemExpress
Produktkod. 16421628
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16421628 5 mg
1 options
Produktkod. 16421628 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1247
MedChemExpress Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scabertopin
CAS 185213-52-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (348.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C=C(C)\C(O[C@@H](CC1=C2)[C@]3([H])[C@@](OC(C3=C)=O)([H])/C=C(C)/C[C@]2([H])OC1=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Formel vikt 358.39
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death