Läs mer
Slice™ Skalpell med utbytbart blad
Produktkod. 16483639
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16483639 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16483639 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.87 SEK
    171.32 SEK / Paket med 1
    Save 29.55 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har smalt, platt handtag och inkluderar finger-friendly™ blad
  • Blad medföljer: rak kant, rundad spets (10518), som är icke-magnetisk, icke-gnistgivande, icke-ledande, kemiskt inert, autoklavvänlig och rostfri
  • Handtag lätt vikt, balanserad för stabilitet
  • Kompatibel med alla hantverksblad från Slice™ .
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Bladsäkert upp till 1600 grader Celsius
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Längd (engelska) 5,51 tum
    Längd (metrisk) 140 mm
    Material GFN, kolstål, polypropen, zirkoniumoxid
    Färg Svart/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt rakkant rundad spetsblad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 0,23 oz.
    Vikt (metrisk) 6.34 g
    Bredd (engelska) 0,39 tum
    Bredd (metrisk) 10 mm
    Typ av handtag Fast blad, smalt, platt handtag (4,1 mm tjockt)
    Produkttyp Skalpell, Precisionskniv