Läs mer
Interscience Scan 3000 AI
Produktkod. 30560053
Change view
Modell:
Scan 3000 Ai
Produktkod. Modell
30560053 Scan 3000 Ai
1 options
Produktkod. 30560053 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 434300
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Automatisk AI-koloniräknare och inhibitionszonsläsare
  • Scan 3000 AI är ett banbrytande verktyg utformat för att automatisera och standardisera koloniräkning i mikrobiologiska analyser
  • Erbjuder exceptionell prestanda och utvecklas ständigt för att införliva de senaste teknologiska framstegen
  • Kompatibel med alla storlekar av petriskålar upp till 90 mm och alla typer av kulturmaterial
Specifikationer
Produkttyp Automatisk koloniräknare
Visningstyp LED
Cellstorlek Minsta storlek på upptäckt koloni: 0,03 mm
Färg Vit, svart
Detektionsmetod Artificiell intelligens
Fält Med hänsyn till kromogena agarer, Petrifilm™, MC-media Pads™, Kompakta Dry™, Lätta Plate™, filtreringsmembran
Förstoring Zoom x69
Material Målat rostfritt stål
Modell Scan 3000 Ai
Outlet stil Gratis USB 3.0-portering
Kvantitet 1
Totalt antal Upp till 1000 kolonier per sekund
Diameter (engelska) 2,17 till 3,54 tum
Diameter (metrisk) 55 till 90 mm
Djup (engelska) 19,69 tum
Djup (metriskt) 50 cm
Höjd (engelska) 17,32 tum
Höjd (metrisk) 44 cm
Längd (engelska) 12,60 tum
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 12,60 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Vikt (engelska) 25.35 lb.
Vikt (metrisk) 11.5 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Wattal 70 W
Certifikat och efterlevnad 21 CFR del 11, ISO 7218 och AOAC 977.27
För användning med (applikation) Scan 3000 AI används för koloniräkning av artificiell intelligens på en mängd olika medier, tekniker och kulturmedier för kvalitetskontroll. Utrustningen möjliggör spiralräkningar och Petrifilm™ läsning med noggrannhet och repeterbarhet. Tolkning av kromogena medier finns också tillgänglig.
För användning med (utrustning) Räkna med runda petriskålar med en diameter på 55 till 90 mm
Inkluderar 1 nätaggregat, 1 USB kabel, 3 valideringsskyltar, 1 användarmanual, 1 konformitetsintyg/garantikort
Frakt skick Dispatch 72 timmar efter bekräftelse av order
Garanti 3 år (efter att garantin registrerats)