Läs mer
Interscience™ Skanna 4000
Produktkod. 15928015
Change view
Visningstyp:
Hold (Håll)
Produktkod. Visningstyp
15928015 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 15928015 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 438000
Beräknad leverans: 19-11-2026
Scan 4000 är en automatisk HD färgkoloniräknare som anpassar sig till alla storlekar av petriskålar och alla odlingsmedier. Dess indirekta belysningssystem ger idealisk användarkomfort, hög noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Möjliggör avläsning på petriskålar med upp till 150 mm diameter och på fyrkantiga petriskålar på 120 mm
  • Kolonidisk med mer flexibilitet i ditt arbete
  • Läser även hämningszoner på runda eller fyrkantiga petriskålar
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare
Visningstyp Hold (Håll)
Mått (L x B x H) 47 x 47 x 64 cm
För användning med (applikation) Koloniräkning, hämningszonavläsning
För användning med (utrustning) DataLink Pro