Läs mer
Interscience Scan 5000 AI
Produktkod. 30560051
Change view
Modell:
Scan 5000AI
Produktkod. Modell
30560051 Scan 5000AI
1 options
Produktkod. 30560051 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 434500
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Automatisk AI-koloniräknare och hämningszonsläsare. Artificiell intelligens för stora petriskålar.
  • Scan 5000 AI automatiserar och standardiserar koloniräkning för mikrobiologiska analyser
  • Erbjuder oöverträffad prestanda och kontinuerliga utvecklingsmöjligheter i framkant av teknologiska framsteg
  • Lämplig för alla storlekar av Petriskålar upp till 150 mm och alla kulturmedier
Specifikationer
Produkttyp Automatisk koloniräknare
Visningstyp LED
Cellstorlek Minsta storlek på upptäckt koloni: 0,03 mm
Färg Vit, svart
Detektionsmetod Artificiell intelligens
Fält Med hänsyn till kromogena agarer, Petrifilm™, MC-media Pads™, Kompakta Dry™, Lätta Plate™, filtreringsmembran
Förstoring Zoom x69
Material Målat rostfritt stål
Modell Scan 5000AI
Outlet stil Gratis USB 3.0-portering
Kvantitet 1
Totalt antal Upp till 1000 kolonier per sekund
Diameter (engelska) 2,17 till 5,91 tum
Diameter (metrisk) 55 till 150 mm
Djup (engelska) 18,27 tum
Djup (metriskt) 46.4 cm
Höjd (engelska) 24,84 tum
Höjd (metrisk) 63.1 cm
Längd (engelska) 18,27 tum
Längd (metrisk) 46.40 cm
Bredd (engelska) 18,27 tum
Bredd (metrisk) 46.40 cm
Vikt (engelska) 55.45 lb.
Vikt (metrisk) 25.15 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Wattal 140 W
Certifikat och efterlevnad 21 CFR del 11, ISO 7218 och AOAC 977.27
För användning med (applikation) Scan 5000 Ai används för koloniräkning av artificiell intelligens på alla storlekar av petriskålar, upp till 150 mm. Den integrerade AI:n möjliggör analys av ett brett spektrum av olika medier, tekniker och kulturstöd med noggrannhet och repeterbarhet, särskilt filtreringsmembran för vätskeprover och EM kontaktplattor. AI:n erbjuder också klassificering av olika typer av kolonier, inklusive bakterier, jäst och mögel.
För användning med (utrustning) Räknar med 55 till 150 mm runda petriskålar och 120 mm fyrkantiga petriskålar
Inkluderar 1 nätaggregat, 1 USB kabel, 3 valideringsskyltar, 1 användarmanual, 1 konformitetsintyg/garantikort
Frakt skick Dispatch 72 timmar efter bekräftelse av order
Garanti 3 år (efter att garantin registrerats)