Läs mer
Scandium båggjuten pellet, 15,9 mm (0,63 tum) dia, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442157
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442157 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15442157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045118.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Scandium båggjuten pellet används inom flygindustrin, oljeraffinaderier som spårmedel och metallhalogenlampor/glödlampor. Det används främst för forskningsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
Namnnotering Båggjuten kula
CAS 7440-20-2
Utseende Silvergrå kula
Densitet 3g/cm
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Form Pjäser
Molekylformel Sc
MDL-nummer MFCD00016323
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Molekylvikt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Scandium arc-cast pellet
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Scandium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.