Läs mer
Scandium Standard För ICP , 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10336222 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10336222 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 10336222 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLSC22T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3432.63 SEK / 250ml
    Save 507.37 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sc1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium Standard
Namnnotering För AA och ICP
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 2.0, 97.7, 0.3
Analyt- eller komponentnamn Sc
Molekylformel O3Sc2
MDL-nummer MFCD00011223
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Element Sc
IUPAC-namn diskandium(3+)trioxidandiid
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 137.91
Kvantitet 250 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/mL Scandium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning