Läs mer
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Produktkod. 11410760
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410760 1 g 1g
11420760 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044448.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699012-88-9
Molekylformel C15H21O6Sc
Molekylvikt (g/mol) 342.28
MDL-nummer MFCD00064715
InChI-nyckel NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
PubChem CID 119030428
IUPAC-namn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;skandium(3+);hydrat
LEDER [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 174°C to 186°C
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Formel vikt 342.26 (Anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.