Läs mer
Scandium(III) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Produktkod. 15462807
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462807 1 g 1g
15487345 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046948.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 176726-07-1 | C6F18N3O12S6Sc | 885.362 g/mol
Skandium(III)bis(trifluormetylsulfonyl)imid används som Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176726-07-1
Molekylformel C6F18N3O12S6Sc
Molekylvikt (g/mol) 885.362
MDL-nummer MFCD03427000
InChI-nyckel FUXLYEZEIZAKTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875098
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid; skandium(3+)
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium (III) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smältpunkt 199°C to 204°C
Färg Vitt till gult
Linjär formel [(CF3SO2)2N]3Sc
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 885.37
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.