Läs mer
Scandium(III)klorid, vattenfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323457
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323457 0.25 g 0.25g
11343457 1 g 1g
11333457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018677.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-84-9
Scandium(III)klorid är en Prins-cykliseringskatalysator. Används för att bilda en intermetallisk nickel-skandium-film genom potentiostatisk katodisk reduktion från smälta saltblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-84-9
MDL-nummer MFCD00011221
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) chloride
Smältpunkt 939°C
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8392
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vikt 151.32
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.39 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.