Läs mer
Scandium(III)klorid, vattenfritt, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11343457
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343457 1 g 1g
11323457 0.25 g 0.25g
11333457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018677.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 10361-84-9
Scandium(III)klorid är en Prins-cykliseringskatalysator. Används för att bilda en intermetallisk nickel-skandium-film genom potentiostatisk katodisk reduktion från smälta saltblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-84-9
MDL-nummer MFCD00011221
Specifications
Kemiskt namn eller material Scandium(III) chloride
Smältpunkt 939 °C
Namnnotering Vattenfri
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 2.39 g/mL
Merck Index 14,8392
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Olöslig i alkohol
Formel vikt 151.32
Procent renhet 99.9%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.