Läs mer
Scandium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (REO)
Produktkod. p-7049278
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11321299
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013687.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
Scandiumjodid används i högintensiv belysning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14474-33-0
Molekylformel I3Sc
Molekylvikt (g/mol) 425.669
MDL-nummer MFCD00054037
InChI-nyckel HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e
PubChem CID 84464
IUPAC-namn skandium(3+);trijodid
LEDER [Sc+3].[I-].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) iodide
Smältpunkt 945°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 425.67
Procent renhet 99.999%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.