Läs mer
Scandium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374779 1 g 1g
11384779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 067104.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.97 g/mol
Scandium(III)nitrathydrat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används inom optiska beläggningar, elektronisk keramik och laserindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107552-14-7
Molekylformel N3O9Sc
MDL-nummer MFCD00011220
InChI-nyckel DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
IUPAC-namn scandium(3+);trinitrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium (III) nitrate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,8392
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Molekylvikt (g/mol) 230.968
Formel vikt 230.97 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.