Läs mer
Scandium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080290
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11374779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 067104.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.97 g/mol
Scandium(III)nitrathydrat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används inom optiska beläggningar, elektronisk keramik och laserindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107552-14-7
Molekylformel N3O9Sc
MDL-nummer MFCD00011220
InChI-nyckel DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
IUPAC-namn scandium(3+);trinitrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium (III) nitrate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,8392
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Molekylvikt (g/mol) 230.968
Formel vikt 230.97 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.