Läs mer
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11366258
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11366258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III)oxid är resistent mot värme och termisk chock, och finner därför användning i högtemperatursystem. Vidare används det i elektronisk keramik och glaskomposition. Det används som utgångsmaterial för framställning av andra skandiumföreningar. Utöver detta har den vakuumdeponeringsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-08-1
Molekylformel O3Sc2
Molekylvikt (g/mol) 137.91
MDL-nummer MFCD00011223
InChI-nyckel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diskandium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) oxide
Smältpunkt 2485°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 137.91
Odör Odorless
Brytningsindex 1.964
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.