Läs mer
Scandium(III)oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11376258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376258 5 g 5g
11356258 1 g 1g
11366258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011216.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137,91 g/mol
Scandium(III)oxid är resistent mot värme och termisk chock, och finner därför användning i högtemperatursystem. Vidare används det i elektronisk keramik och glaskomposition. Det används som utgångsmaterial för framställning av andra skandiumföreningar. Utöver detta har den vakuumdeponeringsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-08-1
Molekylformel O3Sc2
Molekylvikt (g/mol) 137.91
MDL-nummer MFCD00011223
InChI-nyckel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diskandium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) oxide
Smältpunkt 2485 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.964
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.91
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.