Läs mer
Scandium(III)oxid, REacton™, 99,998 % (metallbas), REM 50ppm max
Produktkod. 11391438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391438 5 g 5g
11381438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010916.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137,91 g/mol
Ett högsmältande vitt fast material som används i högtemperatursystem (för dess motståndskraft mot värme och termiska stötar), elektronisk keramik och glaskomposition. Lämplig för vakuumdeponeringsapplikationer. Används även för att göra skandiumfluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-08-1
Molekylformel O3Sc2
Molekylvikt (g/mol) 137.91
MDL-nummer MFCD00011223
InChI-nyckel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diskandium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) oxide
Smältpunkt 2485 °C
Namnnotering REM 50 ppm max.
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.964
Analysprocentintervall 99,998 % (metallbas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.91
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.