Läs mer
Scandium(III)perklorat, 50% vikt/vikt vatten. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051158
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11430311
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040579.NA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14066-05-8
Molekylformel Cl3O12Sc
Molekylvikt (g/mol) 343.294
MDL-nummer MFCD00243289
InChI-nyckel UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
IUPAC-namn skandium(3+);triperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) perchlorate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3211
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 451.42 (343.30 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.