Läs mer
Scandium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11340118
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11340118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042877.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sc2(SO4)3·XH2O
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel Sc2(SO4)3·XH2O
MDL-nummer MFCD00149854
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium (III) sulfate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Freely soluble in water
Formel vikt 378.10 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.