Läs mer
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11318548
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318548 1 g 1g
11400291 250 mg 250mg
11328548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040566.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144026-79-9 | C3F9O9S3Sc | 492.146 g/mol
Skandium(III)trifluormetansulfonat används i stor utsträckning som en katalysator vid hydrotiolering, selektiv tvåelektronreduktion av syre med ferrocenderivat och vinyllog Fridel-crafts alkylering av indoler och pyrrol i vatten. Det är involverat i Mukaiyama aldol-tillsatsen och katalyserar stereokemiskt radikalpolymerisationen av akrylater. Den fungerar som en Lewis sur katalysator och används i syntesen av bullvalon via en stabiliserad svavelylid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144026-79-9
Molekylformel C3F9O9S3Sc
Molekylvikt (g/mol) 492.146
MDL-nummer MFCD00798539
InChI-nyckel HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflate
PubChem CID 2734571
IUPAC-namn skandium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formel vikt 492.16
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.