Läs mer
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. p-7051147
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11400291
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040566.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144026-79-9 | C3F9O9S3Sc | 492.146 g/mol
Skandium(III)trifluormetansulfonat används i stor utsträckning som en katalysator vid hydrotiolering, selektiv tvåelektronreduktion av syre med ferrocenderivat och vinyllog Fridel-crafts alkylering av indoler och pyrrol i vatten. Det är involverat i Mukaiyama aldol-tillsatsen och katalyserar stereokemiskt radikalpolymerisationen av akrylater. Den fungerar som en Lewis sur katalysator och används i syntesen av bullvalon via en stabiliserad svavelylid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144026-79-9
Molekylformel C3F9O9S3Sc
Molekylvikt (g/mol) 492.146
MDL-nummer MFCD00798539
InChI-nyckel HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflate
PubChem CID 2734571
IUPAC-namn skandium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formel vikt 492.16
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.