Läs mer
Scandium intern standard: Sc @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17914326
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17914326 100 ml
1 options
Produktkod. 17914326 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISASC100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Scandium intern standard: Sc @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sc
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 44,956 g/mol