Läs mer
Scandiumbitar, destillerat dendritiska, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441617
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackning:
Under argon
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15441617 2 g Under argon 2g
1 options
Produktkod. 15441617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039996.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
Namnnotering Pjäser
CAS 7440-20-2
Utseende Silvergrå folie
Densitet 2,989 g/cm3
Kvantitet 2 g
Odör Luktfritt
Förpackning Under argon
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Molekylformel Sc
MDL-nummer MFCD00016323
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
InChI-nyckel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Molekylvikt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.