Läs mer
Scandiumstav, 12,7 mm (0,5 tum) dia, 99,6 % (metallbas exklusive Ta), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058935
Kvantitet:
10 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10mm
25mm
Produktkod. 11375837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043499.HF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-20-2
Molekylformel Sc
Molekylvikt (g/mol) 44.96
MDL-nummer MFCD00016323
InChI-nyckel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-namn skandium
LEDER [Sc]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium rod
Färg Grå
Namnnotering ≈12.7mm (0.5 in.) dia.
Kvantitet 10 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0.53g/mm
Form Cast Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
Procent renhet 99.6%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.