Läs mer
Scandium-lösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3 -matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12907303 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12907303 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12907303 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 451 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    737.14 SEK / 100ml
    Save 322.86 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
Förpackning Flaska
CAS 7440-20-2
Molekylformel Sc
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00016323
InChI-nyckel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33330