Läs mer
Scandium Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10613483 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Dimensione della confezione:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10613483 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
10090392 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10613483 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLSC23X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9980.00 SEK
    8737.55 SEK / 500ml
    Save 1242.45 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sc10 000μ g/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Identificatori chimici
CAS 12060-08-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel O3Sc2
Molekylvikt (g/mol) 137.91
MDL-nummer MFCD00011223
InChI-nyckel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diskandium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifica
Kemiskt namn eller material Scandium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 5 % HNO3
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.