Läs mer
Scandium Standard i Basolja 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15698325 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698325 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15698325 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGSC82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.63 SEK
    1248.28 SEK / 50g
    Save 269.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sc1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-20-2, 64742-65-0
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel Sc
MDL-nummer MFCD00016323
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:33330
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning